Iodato de sodio, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06525.0100 1.06525.1000
1.06525.0100EA 156 EUR
1.06525.0100 1.06525.1000
Iodato de sodio, EMSURE® para análisis, Supelco®
Iodato de sodio
Formula: INaO₃
Pto. de fusión: 420…430 °C
Densidad: 3,56 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003533
Núm. CAS: 7681-55-2
EINECS: 231-672-5
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 13,08704
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=806173453dcec1d2f791367d269d662d3459149a&vid=16d5efbf45a7cc1cd6399272211e2455e47a2e4b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 81 g/l (20 °C)
Molar Mass 197.89 g/mol
Bulk Density 1150 kg/m3
Density 4.28 g/cm3 (20 °C)
pH 5.8 (90 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer