Sodio peryodato 99% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Sodio metaperiodato, Sodio tetroxoyodato (VII)
198381000 198385000 198380025
ACRO198381000EA 111 EUR
ACRO198381000 ACRO198385000 ACRO198380025
Sodio peryodato 99% para análisis
Sodio peryodato
Formula: NaIO₄
Pto. Ebullición: 300 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 300 °C (desc.)
Densidad: 3,87 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003534
Núm. CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 3085
ADR: 5.1,I
Índice Merck: 13,08714
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystals
Titration Iodometric ≥98.5 %
pH 3.4 to 4.5 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤300 ppm
Iodide (I) ≤10 ppm
Nitrate (NO3) ≤2000 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm