Sodio peryodato 99.8+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
419610050 419615000 419610025 419611000
ACRO419610050EA 30 EUR
ACRO419610050 ACRO419615000 ACRO419610025 ACRO419611000
Sodio peryodato 99.8+% ACS
Sodio peryodato
Formula: NaIO₄
Pto. Ebullición: 300 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 300 °C (desc.)
Densidad: 3,87 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003534
Núm. CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 3085
ADR: 5.1,I
Índice Merck: 13,08714
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric 99.8 to 100.3 % (on dried basis)
Other halogens (as Cl) ≤0.02 %
Manganese (Mn) ≤3 ppm