Sodio peryodato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Sodio metaperiodato, Sodio tetroxoyodato (VII)
13798.09 13798.22 13798.36 13798.A3
13798.09EA 69.8 EUR
13798.09 13798.22 13798.36 13798.A3
Sodio peryodato ≥98%
Sodio peryodato
Purity: 98% CAS No.: 7790-28-5 Molecular Formula: INaO4 Formula Weight: 213.89 Physical Form: Powder Density: 3.86 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 300° dec. Solubility: Soluble in water and acids Merck Reference: 14,8640 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00003534
Source of periodic acid, as an analytical reagent, and as an oxidizing agent
Formula: NaIO₄
MW: 213.89 g/mol
Pto. Ebullición: 300
Pto. de fusión: 300 °C (desc.)
Densidad: 3.86
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003534
Núm. CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 13,08714