Sodio peryodato 99.8-100.3% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Sodio metaperiodato, Sodio tetroxoyodato (VII)
44309.22
44309.36
44309.A3
44309.22EA
143
EUR
44309.22
44309.36
44309.A3
Sodio peryodato 99.8-100.3% ACS
Sodio peryodato
Purity: 99.8-100.3%
CAS No.: 7790-28-5
Molecular Formula: INaO4
Formula Weight: 213.89
Physical Form: Powder
Density: 3.86
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 300° dec.
Merck Reference: 14,8640
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00003534
Formula:
NaIO₄ MW: 213.89 g/mol Pto. Ebullición: 300 Pto. de fusión: 300 °C (desc.) Densidad: 3.86 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003534 Núm. CAS: 7790-28-5 EINECS: 232-197-6 UN: 1479 ADR: 5.1 II Índice Merck: 14,8640 |