Sodio peryodato
Proveedor: Merck
Peligro
1.06596.1000 1.06596.9025
1.06596.1000EA 645 EUR
1.06596.1000 1.06596.9025
Sodio peryodato
Sodio peryodato
Formula: NaIO₄
Pto. Ebullición: 300 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 175 °C
Densidad: 3,87 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003534
Núm. CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),I
Índice Merck: 13,08714