Sodio peryodato, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Sodio metaperiodato, Sodio tetroxoyodato (VII)
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06597.0050
1.06597.0250
1.06597.1000
1.06597.0050EA
121
EUR
1.06597.0050
1.06597.0250
1.06597.1000
Sodio peryodato, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis, Supelco®
Sodio peryodato
Formula:
NaIO₄ MW: 213.89 g/mol Pto. Ebullición: 300 Pto. de fusión: 175 Densidad: 3.87 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003534 Núm. CAS: 7790-28-5 EINECS: 232-197-6 UN: 3085 ADR: 5.1 (8) I Índice Merck: 13,08714 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 91 g/l (20 °C) |
Melting Point | 175 °C decomposes |
Molar Mass | 213.89 g/mol |
Bulk Density | 2000 - 2400 kg/m3 |
Boiling Point | 300 °C |
Density | 3.87 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.2 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |