Sodio peryodato 99,0, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Sodio metaperiodato, Sodio tetroxoyodato (VII)
27985.185EA 130 EUR
27985.185 27985.290 27985.230
Sodio peryodato 99,0, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Sodio peryodato
Formula: NaIO₄
MW: 213.89 g/mol
Pto. Ebullición: 300
Pto. de fusión: 175
Densidad: 3.87 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003534
Núm. CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 13,08714
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
Assay (dried basis) 99.8-100.3 %
Cl + ClO3 + Br + BrO3 (como Cl) Max. 100 ppm
SO4 (Sulfato) Max. 50 ppm
Mn (Manganeso) Max. 1 ppm
Conforme a ACS Pasa test
Conforme a React. Ph.Eur. Pasa test