Sodio peryodato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Sodio metaperiodato, Sodio tetroxoyodato (VII)
27986.235EA 156 EUR
27986.235 27986.460 27986.290
Sodio peryodato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sodio peryodato
Formula: NaIO₄
Pto. Ebullición: 300 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 175 °C
Densidad: 3,87 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003534
Núm. CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 13,08714
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza Min. 99 %
Cl + ClO3 + Br + BrO3 (como Cl) Max. 100 ppm
SO4 (Sulfato) Max. 50 ppm
Mn (Manganeso) Max. 1 ppm