Ácido orto-peryódico 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
198401000 198405000 198400025
ACRO198401000EA 97.5 EUR
ACRO198401000 ACRO198405000 ACRO198400025
Ácido orto-peryódico 99+%, extra puro
Ácido orto-peryódico
Formula: H₅IO₆
Pto. de fusión: 122 °C
Densidad: 1,3875 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011344
Núm. CAS: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=e1d4b2b0fc37525ba5b81deb23a745fc9f7cf03d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥99.0 %
Sulfated ash ≤0.05 %
Identification Positive for periodate
Iodide (I) ≤10 ppm
Bromide and Bromate (as Cl) ≤200 ppm
Chloride and Chlorate (as Cl) ≤200 ppm
Nitrate (NO3) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)
Iodic acid ≤1.0 %