Ácido orto-peryódico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B20433.0B
B20433.18
B20433.30
B20433.0BEA
615
EUR
B20433.0B
B20433.18
B20433.30
Ácido orto-peryódico ≥99%
Ácido orto-peryódico
Purity: 99%
CAS No.: 10450-60-9
Molecular Formula: H5IO6
Formula Weight: 227.94
Odour: Odourless
pH: 1.2
Melting Point: 126-130°
Merck Reference: 14,7171
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00011344
Formula:
H₅IO₆ Pto. de fusión: 126…130 °C Densidad: 1,3875 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011344 Núm. CAS: 10450-60-9 EINECS: 233-937-0 UN: 3085 ADR: 5.1,II Índice Merck: 14,7171 |