Ácido orto-peryódico ≥99.5% (by iodometry), EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00524.0025 1.00524.0100
1.00524.0025EA 149 EUR
1.00524.0025 1.00524.0100
Ácido orto-peryódico ≥99.5% (by iodometry), EMSURE® para análisis, Supelco®
Ácido orto-peryódico
El usuario de laboratorio encontrará aquí soluciones colorantes y kits de tinción para histología y métodos inmunohistológicos como Tissugnost®, un sistema de detección universal basado en la técnica de estreptavidina-biotina.
Formula: H₅IO₆
Pto. de fusión: 122 °C
Densidad: 1,3875 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011344
Núm. CAS: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),I
Índice Merck: 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 2430 g/l (20 °C)
Melting Point 122 °C
Molar Mass 227.94 g/mol
Bulk Density 1400 kg/m3
pH 1.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)