Ácido orto-peryódico ≥97%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Ácido peryódico
20592.124EA 48.1 EUR
20592.124 20592.181
Ácido orto-peryódico ≥97%, GPR RECTAPUR®
Ácido orto-peryódico
Formula: H₅IO₆
Pto. de fusión: 122 °C
Densidad: 1,3875 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011344
Núm. CAS: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Índice Merck: 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 97 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.5 %