Ácido orto-peryódico ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
20593.151EA 128 EUR
20593.151 20593.180
Ácido orto-peryódico ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Ácido orto-peryódico
Formula: H₅IO₆
Pto. de fusión: 122 °C
Densidad: 1,3875 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011344
Núm. CAS: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Índice Merck: 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.5 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Cl + ClO3 + Br + BrO3 (as Cl) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm