Hexabromoiridato de disodio (≥24,1% Ir)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
12649.03
12649.06
12649.03EA
223
EUR
12649.03
12649.06
Hexabromoiridato de disodio (≥24,1% Ir)
Hexabromoiridato de disodio
CAS No.: 28529-99-9
Molecular Formula: Na2IrBr6
Formula Weight: 717.63
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point:
Formula:
Br₆IrNa₂ Pto. de fusión: >350 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064675 Núm. CAS: 28529-99-9 EINECS: 249-069-0 |