Potasio permanganato 98%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Permanganic acid potassium salt
196750010 196752500 196755000 196750050
ACRO196750010EA 107 EUR
ACRO196750010 ACRO196752500 ACRO196755000 ACRO196750050
Potasio permanganato 98%, extra puro
Potasio permanganato
Formula: KMnO₄
Pto. de fusión: 240 °C (desc.)
Densidad: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011364
Núm. CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 12,07824
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown to brown-black Glistening crystalline powder
Titration Iodometric ≥97.5 %
Water ≤0.5 %