Potasio permanganato 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
207740010 207740250 207745000
ACRO207740010EA 127 EUR
ACRO207740010 ACRO207740250 ACRO207745000
Potasio permanganato 99+% para análisis
Potasio permanganato
Formula: KMnO₄
Densidad: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011364
Núm. CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 12,07824
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green-black Glistening crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride and Chlorate (as Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤0.01 %