Potasio permanganato 99+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Permanganic acid potassium salt
424170025 424175000
ACRO424170025EA 246 EUR
ACRO424170025 ACRO424175000
Potasio permanganato 99+% ACS
Potasio permanganato
Formula: KMnO₄
Pto. de fusión: 240 °C (desc.)
Densidad: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011364
Núm. CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 12,07824
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green-black Glistening crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride and Chlorate (as Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.2 %