Potasio permanganato ≥99.0% ACS bajo en mercurio
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Permanganic acid potassium salt
36675.22
36675.36
36675.A4
36675.22EA
49
EUR
36675.22
36675.36
36675.A4
Potasio permanganato ≥99.0% ACS bajo en mercurio
Potasio permanganato
Purity: 99.0% min
CAS No.: 7722-64-7
Molecular Formula: KMnO4
Formula Weight: 158.03
Physical Form: Crystalline
Density: 2.7
Appearance: Dark purple
Melting Point: 240° dec.
Merck Reference: 14,7655
UN No.: 1490
MDL No.: MFCD00011364
Formula:
KMnO₄ Pto. de fusión: 240 °C (desc.) Densidad: 2,7 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011364 Núm. CAS: 7722-64-7 EINECS: 231-760-3 UN: 1490 ADR: 5.1,II Índice Merck: 14,7655 |