Potasio permanganato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Permanganic acid potassium salt
A12170.0C A12170.0E A12170.36
A12170.0CEA 382 EUR
A12170.0C A12170.0E A12170.36
Potasio permanganato ≥98%
Potasio permanganato
Purity: 98% CAS No.: 7722-64-7 Molecular Formula: KMnO4 Formula Weight: 158.03 Melting Point: 240° dec. Merck Reference: 14,7655 MDL No.: MFCD00011364
Formula: KMnO₄
MW: 158.03 g/mol
Pto. de fusión: 240 °C (desc.)
Densidad: 2.7
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011364
Núm. CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 12,07824