Potasio permanganato, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Permanganic acid potassium salt
0237.0250EA 56 EUR
0237.0250 0237.1000
Potasio permanganato, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Potasio permanganato
Formula: KMnO₄
MW: 158.03 g/mol
Pto. de fusión: > 240 °C
Densidad: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011364
Núm. CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 12,07824
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Specifications
Assay min. 99.0 %
Chloride and Chlorate (as Cl) max. 0.005 %
Insoluble Matter max. 0.2 %
Sulfate (SO4) max. 0.02 %