Potasio permanganato 99-100.5% (base secada), Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Permanganic acid potassium salt
13206-1KG 13206-25KG 13206-2.5KG 13206-250G
13206-1KGEA 94.3 EUR
13206-1KG 13206-25KG 13206-2.5KG 13206-250G
Potasio permanganato 99-100.5% (base secada), Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Potasio permanganato
Formula: KMnO₄
Pto. de fusión: Dec.
Densidad: 2,700 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011364
Núm. CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 12,07824
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.0 - 100.5 %
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 100.5 %
Water insoluble matter Max. 0.2 %
Loss on drying (on silica gel, 18h) Max. 0.2 %
Chloride (Cl) Max. 100 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 500 ppm
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying