Potasio permanganato ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Permanganic acid potassium salt
31404-100G 31404-1KG 31404-2.5KG 31404-500G 31404-25KG
31404-100GEA 37.2 EUR
31404-100G 31404-1KG 31404-2.5KG 31404-500G 31404-25KG
Potasio permanganato ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent, Fluka™
Potasio permanganato
Formula: KMnO₄
Pto. de fusión: Dec.
Densidad: 2,700 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011364
Núm. CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 12,07824
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
Water insoluble matter Max. 0.2 %
Loss on drying (105°C, 2 h) Max. 0.2 %
Chloride (Cl) Max. 200 ppm
Chloride, Chlorate (as Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 200 ppm
Appearance of the solution complying