Potasio permanganato, crystalline, EMPLURA®, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Permanganic acid potassium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05080.1000 1.05080.5000 1.05080.9050
1.05080.1000EA 135 EUR
1.05080.1000 1.05080.5000 1.05080.9050
Potasio permanganato, crystalline, EMPLURA®, Supelco®
Potasio permanganato
Formula: KMnO₄
Pto. de fusión: > 240 °C (desc.)
Densidad: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011364
Núm. CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 12,07824
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (manganometric) 99,0 - 100,5%
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Water insoluble matter ≤ 0,2 %
Chloride (Cl) ≤ 0,01 %
Sulphate (SO₄) ≤ 0,03 %