Potasio permanganato 2,4% en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
|
|
Sinónimos:
Permanganic acid potassium salt
MC313290.0500
MC313290.1000
PRLSMC313290.0500EA
0
EUR
PRLSMC313290.0500
PRLSMC313290.1000
Potasio permanganato 2,4% en solución acuosa
Potasio permanganato
Formula:
KMnO₄ MW: 158.03 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011364 Núm. CAS: 7722-64-7 EINECS: 231-760-3 UN: 3082 ADR: 9 III Índice Merck: 12,07824 |