Potasio permanganato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Permanganic acid potassium salt
26906.290EA 93.1 EUR
26906.290 26906.368
Potasio permanganato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Potasio permanganato
Formula: KMnO₄
Pto. de fusión: > 240 °C
Densidad: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011364
Núm. CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 12,07824
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm