Potasio permanganato 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Permanganic acid potassium salt
26910.237EA 56.4 EUR
26910.237 26910.294 26910.410
Potasio permanganato 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. para análisis
Potasio permanganato
Formula: KMnO₄
MW: 158.03 g/mol
Pto. de fusión: > 240 °C
Densidad: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011364
Núm. CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 12,07824
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza 99,0 - 100,5 %
Apariencia de la solución Pasa test Ph.Eur.
Identification A Pasa test Ph.Eur.
Identification B Pasa test Ph.Eur.
Insolubility in water Max. 0,1 %
N total (Nitrógeno) Max. 50 ppm
Cl (Cloruro) Max. 0,02 %
SO4 (Sulfato) Max. 100 ppm
Fe (Hierro) Max. 20 ppm
Pb (Plomo) Max. 20 ppm
Conforme a React. Ph.Eur. Pasa test