Sodio molibdato Mo 46,2%, anhidro
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Molibdato(VI) de sodio, Molibdato de disodio
12209.22
12209.36
12209.22EA
58.6
EUR
12209.22
12209.36
Sodio molibdato Mo 46,2%, anhidro
Sodio molibdato
CAS No.: 7631-95-0
Molecular Formula: MoNa2O4
Formula Weight: 205.92
Physical Form: Powder
Density: 3.72
Refractive Index: 1.714
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 687°
Merck Reference: 14,8645
MDL No.: MFCD00003486
Formula:
MoNa₂O₄ MW: 205,92 g/mol Pto. de fusión: 687 °C Densidad: 3,72 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003486 Núm. CAS: 7631-95-0 EINECS: 231-551-7 Índice Merck: 14,8645 |