Sodio azida 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
190380050 190381000 190385000 190380025
ACRO190380050EA 29.3 EUR
ACRO190380050 ACRO190381000 ACRO190385000 ACRO190380025
Sodio azida 99%, extra puro
Sodio azida
Formula: NaN₃
Pto. de fusión: 275 °C
Densidad: 1,85 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003536
Núm. CAS: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,08653
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.5 %
pH ≥9 (5 % solution)
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.15 %
Sodium hydroxide (NaOH) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)