Sodio azida
Proveedor: PanReac AppliChem
Peligro
Sinónimos: Azida sódica
A1430.0100 A1430.0500
APPCA1430.0100EA 69.3 EUR
APPCA1430.0100 APPCA1430.0500
Sodio azida
Sodio azida
Formula: NaN₃
MW: 65.01 g/mol
Pto. de fusión: 275
Densidad: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003536
Núm. CAS: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,08653