Sodio azida ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Azida sódica
103692KEA 89.6 EUR
103692K 103694M 10369AS
Sodio azida ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Sodio azida
Formula: NaN₃
MW: 65,01 g/mol
Pto. de fusión: 275 °C
Densidad: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003536
Núm. CAS: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,08653
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
Appearance Polvo cristalino blanco
Identification Passes test
Free alkalinity Max. 0.05 meq/g
Insolubility in water Max. 0.015 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Cr (Chromium) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm