Sodio azida
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Azida sódica
1.06688.0100 1.06688.0250 1.06688.1000 1.06688.9010
1.06688.0100EA 46.5 EUR
1.06688.0100 1.06688.0250 1.06688.1000 1.06688.9010
Sodio azida
Sodio azida
Formula: NaN₃
MW: 65,01 g/mol
Pto. de fusión: 275 °C
Densidad: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003536
Núm. CAS: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,08653