Sodio azida zS, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Azida sódica
MQ200
8.22335.0100 8.22335.0250 8.22335.1000 8.22335.9025
8.22335.0100EA 48.4 EUR
8.22335.0100 8.22335.0250 8.22335.1000 8.22335.9025
Sodio azida zS, Sigma-Aldrich®
Sodio azida
Formula: NaN₃
MW: 65.01 g/mol
Pto. de fusión: 275
Densidad: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003536
Núm. CAS: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,08653
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 420 g/l (17 °C)
Melting Point 275 °C (decomposition)
Molar Mass 65.01 g/mol
Boiling Point 300 °C (rigorous decomposition)
Density 1.85 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials