Amiduro de sodio 95%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
197051000 197055000 197050025
ACRO197051000EA 48.2 EUR
ACRO197051000 ACRO197055000 ACRO197050025
Amiduro de sodio 95%, puro
Amiduro de sodio
Formula: H₂NNa
Pto. Ebullición: 400 °C
Pto. de fusión: 210 °C
Densidad: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011117
Núm. CAS: 7782-92-5
EINECS: 231-971-0
UN: 3131
ADR: 4.3,I
Índice Merck: 12,08717
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to greyish-white Powder or irregular granules or flakes
Titration with HClO4 ≥94 %
Free Sodium Passes test (A small amount dropped into water, does not catch fire)
Peroxides ≤0.1 % (as NaNH2O2)