Amiduro de sodio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14095.0100 8.14095.1000
8.14095.0100EA 63.2 EUR
8.14095.0100 8.14095.1000
Amiduro de sodio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Amiduro de sodio
Formula: H₂NNa
Pto. Ebullición: 400 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 208 °C
Densidad: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011117
Núm. CAS: 7782-92-5
EINECS: 231-971-0
UN: 1390
ADR: 4.3,II
Índice Merck: 12,08717
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 210 °C
Molar Mass 39.01 g/mol
Boiling Point 400 °C (1013 hPa)
Density 1.39 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 450 °C