Nitrito de potasio 97% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Potasio nitrito
222700010 222702500
ACRO222700010EA 170 EUR
ACRO222700010 ACRO222702500
Nitrito de potasio 97% para análisis
Nitrito de potasio
Formula: KNO₂
Pto. de fusión: 387 °C
Densidad: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011408
Núm. CAS: 7758-09-0
EINECS: 231-832-4
UN: 1488
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 13,07734
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystals
Titration with KMnO4 ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm