Nitrito de potasio ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L13289.22
L13289.36
L13289.22EA
29.1
EUR
L13289.22
L13289.36
Nitrito de potasio ≥97%
Nitrito de potasio
Purity: 97%
CAS No.: 7758-09-0
Molecular Formula: KNO2
Formula Weight: 85.11
Odour: Odourless
pH: 7.0-10.0
Melting Point: 350° dec.
Merck Reference: 14,7649
UN No.: 1488
MDL No.: MFCD00011408
Formula:
KNO₂ Densidad: 1,915 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011408 Núm. CAS: 7758-09-0 EINECS: 231-832-4 UN: 1488 ADR: 5.1,II Índice Merck: 14,7649 |