Sodio nitrito 98.5% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Diazotizing salts
217600010 217600050
ACRO217600010EA 110 EUR
ACRO217600010 ACRO217600050
Sodio nitrito 98.5% para análisis
Sodio nitrito
Formula: NaNO₂
Pto. Ebullición: 320 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 271 °C
Densidad: 2,168 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011118
Núm. CAS: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 13,08721
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow Crystalline powder or crystals
Titration with KMnO4 ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤25 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.003 % (in water)