Sodio nitrito 97+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
424350020 424350050 424355000
ACRO424350020EA 211 EUR
ACRO424350020 ACRO424350050 ACRO424355000
Sodio nitrito 97+% ACS
Sodio nitrito
Formula: NaNO₂
Pto. Ebullición: 320 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 271 °C
Densidad: 2,168 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011118
Núm. CAS: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 13,08721
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Titration with KMnO4 ≥97.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %