Sodio nitrito 97 ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Diazotizing salts
14244.14
14244.22
14244.36
14244.14EA
26
EUR
14244.14
14244.22
14244.36
Sodio nitrito 97 ACS
Sodio nitrito
Purity: 97% min
CAS No.: 7632-00-0
Molecular Formula: NaNO2
Formula Weight: 69.00
Physical Form: Granular
Density: 2.17
Melting Point: 271°
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,8648
UN No.: 1500
MDL No.: MFCD00011118
Formula:
NaNO₂ MW: 69 g/mol Pto. Ebullición: 320 Pto. de fusión: 271 °C Densidad: 2.17 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011118 Núm. CAS: 7632-00-0 EINECS: 231-555-9 UN: 1500 ADR: 5.1 III Índice Merck: 14,8648 |