Sodio nitrito ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
44227.14 44227.22
44227.14EA 145 EUR
44227.14 44227.22
Sodio nitrito ≥99.999% (metals basis)
Sodio nitrito
Purity: 99.999% CAS No.: 7632-00-0 Molecular Formula: NaNO2 Formula Weight: 69.00 Physical Form: Crystalline Density: 2.17 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 271° Merck Reference: 14,8648 UN No.: 1500 MDL No.: MFCD00011118
Formula: NaNO₂
Pto. Ebullición: 320 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 271 °C
Densidad: 2,17
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011118
Núm. CAS: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 14,8648