Sodio nitrito ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Diazotizing salts
A18668.0I A18668.36 A18668.0B
A18668.0IEA 163 EUR
A18668.0I A18668.36 A18668.0B
Sodio nitrito ≥98%
Sodio nitrito
Purity: 98% CAS No.: 7632-00-0 Molecular Formula: NNaO2 Formula Weight: 69.00 Odour: Odourless Melting Point: 271° dec. UN No.: 1500 MDL No.: MFCD00011118
Formula: NaNO₂
MW: 69 g/mol
Pto. Ebullición: 320
Pto. de fusión: 271 °C (desc.)
Densidad: 2.17
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011118
Núm. CAS: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1 III
Índice Merck: 13,08721