Sodio nitrito ≥97%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Diazotizing salts
0297.0100EA 34.89 EUR
0297.0100 0297.1000
Sodio nitrito ≥97%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Sodio nitrito
Formula: NaNO₂
Pto. Ebullición: 320 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 284 °C
Densidad: 2,168 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011118
Núm. CAS: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 13,08721
Order Now
Resultados test especificaciones
Exceeds ACS Specifications. Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs.
Assay min. 97.0 %
Calcium (Ca) max. 0.01 %
Chloride (Cl) max. 0.005 %
Potassium (K) max. 0.005 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.01 %
Sulfate (SO4) max. 0.01 %
Trace Impurities (in ppm)
Arsenic (As) max. 3
Iron (Fe) max. 5