Sodio nitrito, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Diazotizing salts
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06549.0100 1.06549.0500 1.06549.9012
1.06549.0100EA 32.9 EUR
1.06549.0100 1.06549.0500 1.06549.9012
Sodio nitrito, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis, Supelco®
Sodio nitrito
Formula: NaNO₂
Pto. Ebullición: 320 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 284 °C
Densidad: 2,168 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011118
Núm. CAS: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1 (6.1),III
Índice Merck: 13,08721
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 820 g/l (20 °C)
Melting Point 280 °C (decomposition)
Molar Mass 69.00 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Boiling Point 320 °C (decomposition)
Density 2.1 g/cm3 (20 °C)
pH 9 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 510 °C
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer