Sodio nitrito 98, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Diazotizing salts
27959.298EA 77.5 EUR
27959.298 27959.367 27959.460
Sodio nitrito 98, GPR RECTAPUR®
Sodio nitrito
Formula: NaNO₂
MW: 69 g/mol
Pto. Ebullición: 320
Pto. de fusión: 284
Densidad: 2.168 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011118
Núm. CAS: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1 (6.1) III
Índice Merck: 13,08721
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm