Sodio nitrito ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur.
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
27960.236EA 48 EUR
27960.236 27960.293
Sodio nitrito ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur.
Sodio nitrito
Formula: NaNO₂
Pto. Ebullición: 320 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 284 °C
Densidad: 2,168 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011118
Núm. CAS: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1 (6.1),III
Índice Merck: 13,08721
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm