Nitrato de cesio 99.99% (trace metals basis) para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cesio nitrato
192070500 192070010 192072500
ACRO192070500EA 251 EUR
ACRO192070500 ACRO192070010 ACRO192072500
Nitrato de cesio 99.99% (trace metals basis) para análisis
Nitrato de cesio
Formula: CsNO₃
MW: 194.91 g/mol
Pto. Ebullición: 737
Pto. de fusión: 414 °C
Densidad: 3.68 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010963
Núm. CAS: 7789-18-6
EINECS: 232-146-8
UN: 1451
ADR: 5.1 III
Índice Merck: 12,02057
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Aluminium (Al) ≤0.2 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.2 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Lithium (Li) ≤0.5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.5 ppm
Manganese (Mn) ≤1 ppm
Potassium (K) ≤1 ppm
Rubidium (Rb) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤1 ppm
Strontium (Sr) ≤1 ppm