Nitrato de cesio ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 7789-18-6
Molecular Formula: CsNO3
Formula Weight: 194.91
Physical Form: Crystalline
Density: 3.68
Refractive Index: 1.55
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 414°
Boiling Point: dec.
Merck Reference: 14,2015
UN No.: 1451
MDL No.: MFCD00010963
Formula:
CsNO₃ Pto. Ebullición: Dec. Pto. de fusión: 414 °C Densidad: 3,68 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010963 Núm. CAS: 7789-18-6 EINECS: 232-146-8 UN: 1451 ADR: 5.1,III Índice Merck: 14,2015 |