Nitrato de cesio 99, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Cesio nitrato
MQ300
1.02856.0025 1.02856.1000
1.02856.0025EA 148 EUR
1.02856.0025 1.02856.1000
Nitrato de cesio 99, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Nitrato de cesio
Formula: CsNO₃
MW: 194.91 g/mol
Pto. Ebullición: 737
Pto. de fusión: 414
Densidad: 3.68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010963
Núm. CAS: 7789-18-6
EINECS: 232-146-8
UN: 1451
ADR: 5.1 III
Índice Merck: 12,02057
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (acidimetric after ion exchange) ≥ 99 %
Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %