Potasio nitrato 99.999% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Nitrate of Potash
193800500 193802500 193800100
ACRO193800500EA 188 EUR
ACRO193800500 ACRO193802500 ACRO193800100
Potasio nitrato 99.999% (trace metals basis)
Potasio nitrato
Formula: KNO₃
Pto. de fusión: 334 °C
Densidad: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011409
Núm. CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1,III
IR: 01-2119488224-35
Índice Merck: 13,07733
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.001 %